ABT283
Anti-Cadherin-11/OB Cadherin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Cadherin-11, OSF-4, Osteoblast cadherin, OB-cadherin
About This Item
WB
western blot: suitable
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDH11(1009)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of a representative lot of this antibody detected Cadherin-11/OB Cadherin in neurons of the human cerebral cortex and thalamus, as well as purkinje and basket cells in human cerebellum.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Cadherin-11/OB Cadherin in 10 µg of Human Thalamus Tissue lysate.
Descrição-alvo
Full length protein has a molecular weight of ~120 kDa, however the cleaved product has a molecular weight of ~75-80 kDa (McCusker, C., et al. (2009) MBC. 20(1):78-89). Uncharacterized bands may be observed in some lysates.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1