ABT282
Anti-phospho-NUMA1 Antibody (Thr2055)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Nuclear mitotic apparatus protein 1, NuMA protein, SP-H antigen
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr2055)
Informações sobre genes
human ... NUMA1(4926)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected NUMA1 phosphorylated at Thr2055 in 10 µg of HeLa nuclear extract and Hydroxyurea treated HeLa nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1