ABT267
Anti-CELSR3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 3, Cadherin family member 11, Epidermal growth factor-like protein 1, EGF-like protein 1, Flamingo homolog 1, hFmi1, Multiple epidermal growth factor-like domains protein 2,
Short name=Multiple EGF-li
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CELSR3(1951)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2000 dilution and a 1:500 dilution of this antibody detected CELSR3 in human cerebellum and glioma sections, respectively.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1