ABT119
Anti-CELSR1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 1, Cadherin family member 9, Flamingo homolog 2, hFmi2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CELSR1(9620)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected CELSR1 in neurons of rat cortex tissue and in Purkinje cells and cells within the granular layer of rat cerebellum tissue.
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CELSR1 in 10 µg of PC12 cell lysate.
Descrição-alvo
An uncharacterized band at ~54 kDa may be observed in some cell lysates.
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1