ABS988
Anti-ACAT-2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
SOAT2_HUMAN, SOAT2, ACACT2, ACTL
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, monkey
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACAT2(39)
Descrição geral
(SOAT2), is a synthetic enzyme that is important in lipoprotein assembly, steroid metabolism, and dietary cholesterol metabolism and absorption. ACAT-2 is expressed primarily in the liver and intestine in enterocytes in their endoplasmic reticulum. ACAT-2 esterifies cholesterol allowing it to be more efficiently packaged and transported. Free cholesterol can be taken up by lipoproteins but it is confined to the outer surface of the lipoparticle. Esterification allows internal packaging and much more efficient transport through the blood stream. Gene expression of ACAT-2 is partially regulated by the transcriptional repressor TGIF1 as well as other factors such as thyroid hormone expression and microRNA miR181d.
Imunogênio
Aplicação
Western Blot Analysis: A representative lot detected ACAT-2 in human liver lysate (Parini, P., et al. (2004). Circulation. 2004;110:2017-2023)
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ACAT-2 in 10 µg of human lung tissue lysate using a non-reduced gel
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1