ABS54
Anti-AS160 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Acrg embryonic lethality minimal region ortholog, Akt substrate of 160 kDa, TBC (Tre-2, BUB2, CDC16) domain-containing protein, TBC1 domain family, member
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TBC1D4(9882)
mouse ... Tbc1D4(210789)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a previous lot immunoprecipitated AS160 from HEPG2 lysate.
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected AS160 on 10 µg of HEPG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEPG2 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1