ABS521
Anti-RSK4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Q9UK32, KS6A6_HUMAN, RPS6KA6, RSK4, Q9UK32, B2R854, Q6FHX2, Q8WX28, Q9H4S6, Ribosomal protein S6 kinase alpha-6, p90RSK6
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPS6KA6(27330)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation analysis: 5 ug of Cat. No. ABS521, Anti-RSK4 was used to immunoprecipitate RSK4 in 0.665mg of PC12 cell lysate. Uncharacterized bands may be detected at high antibody concentration or longer exposures
Signaling
Kinases & Phosphatases
General Post-translation Modification
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RSK4 in 10 µg of rat PC12 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1