ABS492
Anti-RhoGAP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Rho GTPase-activating protein 1, CDC42 GTPase-activating protein, GTPase-activating protein rhoOGAP, Rho-related small GTPase protein activator, Rho-type GTPase-activating protein 1, p50-RhoGAP, RhoGAP1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARHGAP1(392)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected RhoGAP1 in HeLa cells (Schiel, J. A., et al. (2012). Nat Cell Biol. 14(10):1068-1078.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected RhoGAP1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2