ABS456
Anti-WNT10A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Protein Wnt-10a, Wingless-type MMTV integration site family 10a
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... WNT10A(80326)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected WNT10A in human skeletal muscle cells.
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected WNT10A in 15 µg of RAW264.7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
RAW264.7 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2