ABS442
Anti-LZTR2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Leucine zipper-like transcription regulator 2, SEC16B, RGPR, RGPR-p117, KIAA1928, LZTR2, SEC16S, Regucalcin gene promoter region-related protein p117, Protein transport protein Sec16B, SEC16 homolog B
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (immunogen homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SEC16B(89866)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LZTR2 in 15 µg of mouse kidney tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse kidney tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2