ABS441
Anti-Fat Free Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Fat Free homolog, Vacuolar protein sorting-associated protein 51 homolog
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (immunogen homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANG(283)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Fat Free in 15 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2