Documentos Principais
ABS435
Sigma-Aldrich
Anti-GNPDA2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
GNPDA2, Glucosamine-6-phosphate deaminase 2, GNPI, Glucosamine-6-phosphate isomerase SB52, GNP2, GlcN6P deaminase 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GNPDA2(132789)
Descrição geral
Glucosamine-6-phosphate isomerase 2 (GNPDA2), also known as Glucosamine-6-phosphate deaminase 2 and Glucosamine-6-phosphate isomerase SB52, is an allosteric enzyme that catalyzes the conversion of GNP to fructose-6-phosphate and ammonia. It consists of seven exons and six introns. GNPDA2 is ubiquitously expressed in most human tissues with high expression in testis, ovary, placenta, and heart.
Imunogênio
KLH-conjugated linear peptide corresponding to human GNPDA2.
Aplicação
Anti-GNPDA2 Antibody is a highly specific rabbit polyclonal antibody, that targets Glucosamine-6-phosphate isomerase 2 & has been tested in western blotting & ICC.
Immunocytochemistry Analysis: 4 µg/mL from a representative lot detected GNPDA2 in HEK293 cells.
Qualidade
Evaluated by Western Blotting in human kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected GNPDA2 in 15 µg of human kidney tissue lysate.
Descrição-alvo
~31 kDa observed. Uncharacterized bands may appear in some lysates. Uniprot describes 1 isoform at ~29 kDa and 2 isoforms at ~31 kDa
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2