Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
calculated mol wt 67.61 kDa
observed mol wt ~74 kDa
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ovch2(244199)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in mature mouse caput epididymis lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected OVCH2 in mature mouse caput epididymis lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected OVCH2 in mature mouse caput epididymis lysate (Courtesy of Dr. Masahito Ikawa Lab @ Osaka University, Japan).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected OVCH2 in Western Blotting applications (Kiyozumi, D., et. al. (2020). Science. 368(6495):1132-1135).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected OVCH2 in Immunohistochemistry applications (Kiyozumi, D., et. al. (2020). Science. 368(6495):1132-1135).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1