ABS2235
Anti-TFF2
Sinônimo(s):
Spasmolytic polypeptide, Trefoil factor 2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N/A, polyclonal
peso molecular
calculated mol wt 14.17 kDa
observed mol wt ~17 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
mouse ... Tff2(21785)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Mouse stomach tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TFF2 in Mouse stomach tissue lysate.
Tested applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TFF2 in mouse stomach tissue sections.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TFF2 in Western Blotting application (Tu, S., et. al. (2007). Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 292; G1726-G1737).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected TFF2 in Immunohistochemistry applications (Tu, S., et. al. (2007). Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 292; G1726-G1737).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1