Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
calculated mol wt 72.32 kDa
observed mol wt ~60 kDa
purificado por
(Unpurified)
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey, rat
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Slc27a4(26569)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Hela cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SLC27A4/FATP4 in Hela cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SLC27A4/FATP4 in Mouse liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SLC27A4/FATP4 in Western Blotting applications (Newberry, E.P., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(51):51664-72; Li, S., et. al. (2020). Proc Natl Acad Sci USA. 117(50):32114-32123).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1