ABS222
Anti-DEPTOR Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
DEP domain-containing mTOR-interacting protein, DEP domain-containing protein 6
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DEPTOR(64798)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Metabolism
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DEPTOR in HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEK293 cell lyaste
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1