ABS2124
Anti-Ferrochelatase
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Heme synthase, protoheme ferro-lyase
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FECH(2235)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Ferrochelatase in differentiated mouse erythroleukemia (MEL) cells and transfected heterologous cells. (Chen, W., et. al. (2010). Blood. 116(4):628-30; Anand, S., et. al. (2009). Clin Cancer Res. 15(10):3333-43; Medlock, A.E., et. al. (2015). PLoS One. 10(8):e0135896).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Ferrochelatase in 10 µg of K562 cell lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1