ABS2121
Anti-ALAS-E
from rabbit
Sinônimo(s):
Erythroid-specific 5-aminolevulinate synthase mitochondrial, EC: 2.3.1.37, ALAS-E, 5-aminolevulinic acid synthase 2, Delta-ALA synthase 2, Delta-aminolevulinate synthase 2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ALAS2(212)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Western Blotting Analysis: A 1:10,000-25,000 dilution from a representative lot detected ALAS-E in recombinant hALAS isoforms over expressed in E Coli and HEK293T cells transfected with hALAS2 (Courtesy of Dr. Harry A. Dailey at University of Georgia).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected recombinant ALAS-E.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.