Documentos Principais
ABS1655
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiPDI, arginilado (Nt-Asp18)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Protein disulfide-isomerase, Nt-Asp18 arginylated, Cellular thyroid hormone-binding protein, Nt-Asp18 arginylated, p55, Nt-Asp18 arginylated, P4Hbeta, Nt-Asp18 arginylated, PDI, Nt-Asp18 arginylated, Prolyl 4-hydroxylase subunit beta, Nt-Asp18 arginylate
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... P4HB(5034)
Descrição geral
A proteína dissulfeto isomerase (EC 5.3.4.1; UniProt P07237; também conhecida como proteína de ligação ao hormônio tireoidiano celular, p55, P4Hbeta, PDI, subunidade beta da prolil 4-hidroxilase) é codificada pelo gene P4HB (também conhecido como CLCRP1, ERBA2L, PDI, PDIA1, PO4DB) (ID do gene 5034) em humanos. A proteína dissulfeto isomerase (PDI), BiP (GRP78 ou proteína 5 de choque térmico de 70 kDa) e a calreticulina (CRT) são fatores de enovelamento no lúmen do RE que, em conjunto com outras enzimas do sítio de modificação pós-tradução (PTM), auxiliam o processo de proteínas recém-sintetizadas antes que sejam liberadas do RE. As próprias PDI, BiP e CRT estão sujeitas à remoção do peptídeo de sinalização pós-tradução após sua síntese, expondo D18, E19 e E18 na extremidade N recém-formada, respectivamente. Os resíduos D e E da extremidade N das proteínas maduras são passíveis de arginilação catalisada pela arginina-tRNA-proteína transferase 1/ATE1, formando proteínas maduras arginiladas (R-DPI, R-BiP e R-CRT) com localização celular alterada para permitir sua participação em funções fora do retículo endoplasmático. Embora os níveis basais apenas de R-PDI e R-CRT, mas não de R-BiP, sejam detectáveis de modo geral em células não estimuladas, o aumento da expressão da arginilação N-terminal de todas as três proteínas é observado após a exposição ao dsDNA citossólico e inibição de proteassomas, indicando um papel compartilhado nas respostas imunes inatas a micróbios invasores. Além disso, a indução do estresse do RE pelo tratamento com tapsigargina potencializa de maneira sinérgica o aumento da expressão dos níveis celulares de R-DPI, R-BiP e R-CRT induzido pela inibição dos proteassomas, o que indica que o estresse do RE acelera o fornecimento de DPI, BiP e CRT luminais do RE para arginilação da extremidade N.
Especificidade
Este anticorpo policlonal de coelho detectou especificamente o peptídeo imunogênico, mas não o peptídeo controle sem arginilação de Asp18 na extremidade N (Cha-Molstad, H., et al. (2015). Nat. Cell Biol. 17(7):917-929).
Imunogênio
Epítopo: extremidade N
Peptídeo linear correspondente à sequência N-terminal da PDI humana madura arginilada.
Aplicação
Análise imunocitoquímica: uma diluição de 1:100 de um lote representativo detectou indução da arginilação de Nt-Asp18 da PDI em células HeLa tratadas (por 18 h, MG132 3 µM e tapsigargina 200 nM) (Cortesia de Yong Tae Kwon, Ph.D., Universidade Nacional de Seul, Coreia).
Análise de western blot: 0,2 µg/ml de um lote representativo detectou indução da arginilação de Nt-Asp18 da PDI em células HeLa tratadas (por 18 h, MG132 3 µM e tapsigargina 200 nM) (Cortesia de Yong Tae Kwon, Ph.D., Universidade Nacional de Seul, Coreia).
Análise por ELISA: um lote representativo detectou o peptídeo imunogênico, mas não o peptídeo controle sem arginilação no Asp18 da extremidade N (Cha-Molstad, H., et al. (2015). Nat. Cell Biol. 17(7):917-929).
Análise de western blot: um lote representativo detectou indução da arginilação de Nt-Asp18 da PDI após transfecção poli(dA:dT) ou superexpressão da isoforma arginina-tRNA-proteína transferase 1 (ATE1) 1A7A em células HeLa. A combinação da inibição de proteassoma e indução do estresse do RE (retículo endoplasmático) por um tratamento de 18 h com MG132 10 µM e tapsigargina 100 nM integrou de forma sinérgica a eficácia dos dois medicamentos quanto à indução da arginilação de Nt-Asp18 da PDI (Cha-Molstad, H., et al. (2015). Nat. Cell Biol. 17(7):917-929).
Categoria de pesquisa
Sinalização
Detecte PDI madura arginilada usando este anticorpo policlonal de coelho antiPDI, arginilado (Nt-Asp18), N.° do cat. ABS1655, validado para uso em ELISA, imunocitoquímica e western blot.
Qualidade
Avaliado por western blot em células HEK293 tratadas.
Análise de western blot: 1 µg/ml deste anticorpo detectou a indução da arginilação de Nt-Asp18 da PDI em 7,5 µg de lisado de células HEK293 tratadas (por 17 h com MG132 3 µM e tapsigargina 200 nM).
Descrição-alvo
aproximadamente 57 kDa observado. 55,45 kDa calculado. Bandas não caracterizadas podem ser observadas em um ou mais lisados.
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em PBS com 0,05% de azida sódica.
Purificado por afinidade.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2