ABS1645
Anti-Chromatin-Modifying Protein 6
from rabbit
Sinônimo(s):
Chromatin-modifying protein 6, Charged multivesicular body protein 6, Vacuolar protein sorting-associated protein 20, Vps20, hVps20
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, monkey
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHMP6(79643)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Chromatin-Modifying Protein 6 in HEK293 cell lysate (Langelier, C., et. al. (2006). J Virol. 80(19):9465-80).
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Chromatin-Modifying Protein 6 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1