ABS1484
Anti-RASSF1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Ras association domain-containing protein 1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RASSF1(11186)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected RASSF1 in human ovarian cancer, human placenta, and human pancreas tissue sections.
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected RASSF1 in 10 µg of rat liver tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash