ABS1013
Anti-MTHFR Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Methylenetetrahydrofolate reductase, MTHFR
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, porcine
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MTHFR(4524)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MTHFR in porcine liver, human lymphocytes, human fetal kidney, human adult kidney, cells transfected with MTHFR (Rozen, R. U.S. Patent 6,833,243 B2, December 21, 2004).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MTHFR in HepG2, mouse liver, and RAW264.7 (Mikael, L.G., and Rozen, R. (2008). Cardiovasc. Res. 80(1):151-158).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected recombinant MTHFR protein, as well as endogenous MTHFR in human kidney (both fetal & adult), fetal human lung, and adult human aorta (Tran, P., et al. (2002). Mamm. Genome. 13(9):483-492).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected MTHFR in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1