ABS1009
Anti-HSD17B7 Antibody
Sinônimo(s):
3-keto-steroid reductase|17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 7|17-beta-HSD 7|Estradiol 17-beta-dehydrogenase 7|PRL receptor-associated protein|PRAP|HSD17B7
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, hamster, mouse, rat, bovine
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HSD17B7 in rat, mouse, cow, hamster, bovine,
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected HSD17B7 in 10 ug of mouse stomach tissue lysate.
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1