ABN993
Anti-GHRH (Somatoliberin)
from sheep
Sinônimo(s):
Somatoliberin, Growth hormone-releasing factor, GRF, Growth hormone-releasing hormone
About This Item
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Ghrh(29446)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected GHRH (Somatoliberin) in Immunohistochemistry applications (Tannenbaum, G.S., et. al. (1990). Endocrinology. 127(5):2551-60; Epelbaum, J., et. al. (1989). J Neuroendocrinol. 1(2):109-15).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected GHRH (Somatoliberin) in Immunofluorescence applications (Stroh, T., et. al. (2009). J Neurosci. 29(25):8198-205).
Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected GHRH (Somatoliberin) in mouse brain lateral hypothalamic region.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.