ABN73
Anti-Neutral amino acid transporter (ASCT2) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Neutral amino acid transporter B(0), Baboon M7 virus receptor, RD114/simian type D retrovirus receptor, Sodium-dependent neutral amino acid transporter type 2, Solute carrier family 1 member 5
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC1A5(6510)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Neutral amino acid transporter on 10 µg of human placenta tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human placenta tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1