ABN648
Anti-TRESK Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Potassium channel subfamily K member 18, TWIK-related individual potassium channel, TWIK-related spinal cord potassium channel
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Kcnk18(445371)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected TRESK in rat brain cells.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected TRESK in Rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2