ABN46
Anti-DISC1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Disrupted in schizophrenia 1 protein
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DISC1(27185)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected DISC1 in 10 µg of human hippocampus tissue lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1