ABN333
Anti-Neurotrypsin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Neurotrypsin, Leydin, Motopsin, Serine protease 12
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Neurotrypsin in human midbrain and rat cerebellum tissues.
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Neurotrypsin in 10 µg/mL of mouse testis tissue lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2