primary antibodies
peso molecular
calculated mol wt 17.74 kDa
observed mol wt ~20 kDa
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Internal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FUS(2521)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Human brain tissue lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected altFUS in Human brain tissue lysates.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected altFUS in Immunocytochemistry applications (Brunet, M.A., et. al. (2021). EMBO Rep. 22(1); e50640).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2