ABN1738
Anti-SET-beta Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Protein SET-beta, HLA-DR-associated protein II beta, IGAAD beta isoform, Inhibitor of granzyme A-activated DNase beta isoform, PHAPII beta isoform, I-2PP2A beta isoform, Phosphatase 2A inhibitor I2PP2A beta isoform, TAF-I beta, Template-activating factor
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SET(6418)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected predominant nuclear SET-beta immunoreactivity among retinal ganglion cells (RGCs) by fluorescent immunohistochemistry staining of 4% paraformaldehyde-fixed, 0.5% Triton X-100-permeabilized retinal cryosections from E19, P8, and adult rats (Trakhtenberg, E.F., et al. (2014). J. Neurosci. 34(21):7361-7374).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot co-immunoprecipitated PP2A-A with SET-beta from E18 rat hippocampal homogenates (Trakhtenberg, E.F., et al. (2014). J. Neurosci. 34(21):7361-7374).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SET-beta in rat retinal retinal ganglion cell (RGC) lysate and in E18 rat hippocampal homogenates (Trakhtenberg, E.F., et al. (2014). J. Neurosci. 34(21):7361-7374).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antiserum detected SET-beta in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1