ABN1676M
Anti-Calcipressin-1
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
RCAN-1, Down syndrome critical region protein 1 homolog, Myocyte-enriched calcineurin-interacting protein 1, MCIP1, Regulator of calcineurin 1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Rcan1(266766)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Calcipressin-1 in sympathetic neurons (Patel, A., et. al. (2015). Nat Commun. 6:10119).
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Calcipressin-1 in SH-SY5Y cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1