ABN1464
Anti-GRP-78
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
78 kDa glucose-regulated protein, GRP-78, Endoplasmic reticulum lumenal Ca(2+)-binding protein grp78, Heat shock 70 kDa protein 5, Immunoglobulin heavy chain-binding protein, BiP
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
ground squirrel (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), goat (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPA5(3309)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected GRP-78 in human cerebellum, human pancreas, human small intestine, and human tonsil tissues.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected GRP-78 in NIH/3T3 cells.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected GRP-78 in 10 µg of A431 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1