ABN1456
Anti-IAPP
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Amylin, Diabetes associated peptide, DAP, Insulinoma amyloid peptide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IAPP(3375)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected IAPP in human pancreas tissue.
Descrição-alvo
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1