ABN1367
Anti-Pan DIDO Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Death-inducer obliterator 1, DATF-1, Death-associated transcription factor 1, DIDO1, DIDO2, DIDO3, DIO-1, hDido1, hDido2, hDido3
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DIDO1(11083)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected DIDO isoforms in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1