ABN111
Anti-RGS11 (CT) Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Regulator of G-protein signaling 11, RGS11
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RGS11(8786)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RGS11 in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human placenta tissue lysate