ABN1016
Anti-CCM3/PDCD10
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Programmed cell death protein 10, Cerebral cavernous malformations 3 protein, TF-1 cell apoptosis-related protein 15
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
Xenopus (based on high sequence homology), rat (based on high sequence homology), mouse (based on high sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDCD10(11235)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CCM3/PDCD10 in 100 µg of lysate from untreated, but not CCM3 shRNA-treated, EA.hy926 human umbilical vein endothelial cells (Courtesy of Kyle M. Draheim, Ph.D., Xiaofeng Li, Ph.D., Rong Zhang, David A.Calderwood, Ph.D. and Titus J. Boggon, Ph.D., Yale University, U.S.A.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected CCM3/PDCD10 in 10 µg of EA.hy926 human umbilical vein endothelial cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1