Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
calculated mol wt 34.78 kDa
observed mol wt ~35 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
E. coli
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bacterial ... ispH(944777)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in E. coli lysates of strain CGSC8074 (positive) with conditional knockdown of IspH.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected IspH in lysate from E. coli, strain CGSC8074, but not in lysate from E.coli with conditional knockdown of IspH.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IspH in Western Blotting applications (Singh, K., et al. (2021). Nature. 589(7843):597-602).
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): A representative lot detected IspH in ELISA applications (Singh, K., et al. (2021). Nature. 589(7843):597-602).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2