ABF288
Anti-NOD4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Protein NLRC5, Caterpiller protein 16.1, CLR16.1, Nucleotide-binding oligomerization domain protein 27, Nucleotide-binding oligomerization domain protein 4
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NLRC5(84166)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected NOD4 in HeLa cells.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected NOD4 in EL4 cell lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2