ABF215
Anti-UNC93B1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
UNC93B1 protein
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UNC93B1(81622)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected UNC93B1 in human heart tissue.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected UNC93B1 in 15 µg of human heart tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human heart tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2