ABF207
Anti-TIRP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
TIR domain-containing adapter molecule 2, TICAM-2, Putative NF-kappa-B-activating protein 502, TRIF-related adapter molecule, Toll-like receptor adaptor protein 3, Toll/interleukin-1 receptor domain-containing protein
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TICAM2(353376)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected TIRP in mouse kidney cells.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TIRP in human, mouse, and rat kidney tissue lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human, mouse, and rat kidney tissue lysates
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2