ABF1207
Anti-phospho-Syk (Tyr323)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Tyrosine-protein kinase Syk, Tyr323 phosphorylated, p72-Syk, Tyr323 phosphorylated, p72Syk, Tyr323 phosphorylated, Spleen tyrosine kinase, Tyr323 phosphorylated
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr323)
Informações sobre genes
human ... SYK(6850)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Syk Tyr323 phosphorylation induction in 10 µg of lysate from hydrogen peroxide-treated Jurkat cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1