ABF119
Anti-CLEC7A (Dectin-1) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
CLEC7A, C-type lectin domain family 7 member A, Beta-glucan receptor, C-type lectin superfamily member 12, Dendritic cell-associated C-type lectin 1, DC-associated C-type lectin 1, Dectin-1
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
baboon (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
Informações sobre genes
human ... CLEC7A(64581)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of a representative lot of this antibody detected CLEC7A/Dectin-1 in PBMCs and Jurkat cells.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected CLEC7A/Dectin-1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
This protein is highly glycosylated and may run higher than the calculated molecular weight (Ariizumi, K., et al. (2000) J. Biol. Chem. 275:20157-20167). Uncharacterized bands may be observed in some lysates.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13