ABF1069
Anti-TOE1 (Ab-86)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Target of EGR1 protein 1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TOE1(114034)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FLAG-tagged wild-type or mutant TOE1 with D328A, D363A/D373A, or D387A point mutions following their immunoprecipitation by an anti-FLAG antibody (Sperandio, S., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(26):E3392-E3401).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected TOE1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1