ABE797
Anti-APC8 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Cell division cycle protein 23 homolog, Anaphase-promoting complex subunit 8, APC8, Cyclosome subunit 8
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDC23(8697)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected APC8 in K562 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2