ABE598
Anti-TCF12 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
HTF4, HEB, BHLHB20, Transcription factor 12, TCF-12, Class B basic helix-loop-helix protein 20, bHLHb20, DNA-binding protein HTF4, E-box-binding protein, Transcription factor HTF-4
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TCF12(6938)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: 10 µg/mL from a representative lot detected TCF12 in HeLa cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TCF12 in 15 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2