ABE558
Anti-Ku70 Protein Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
X-ray repair cross-complementing protein 6, 5′-deoxyribose-5-phosphate lyase Ku70, 5′-dRP lyase Ku70, 70 kDa subunit of Ku antigen, ATP-dependent DNA helicase 2 subunit 1, ATP-dependent DNA helicase II 70 kDa subunit, CTC box-binding factor 75 kDa subuni
About This Item
IP
WB
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... XRCC6(2547)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Ku70 Protein in human prostate carcinoma cells and human testis tissue.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Ku70 Protein in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1