ABE491
Anti-Histone-lysine N-methyltransferase NSD3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone-lysine N-methyltransferase NSD3, Nuclear SET domain-containing protein 3, Protein whistle, WHSC1-like 1 isoform 9 with methyltransferase activity to lysine, Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1-like protein 1, WHSC1-like protein 1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WHSC1L1(54904)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Histone-lys N-methyltransferase NSD3 in 10 µg of BALB/3T3 nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1