ABE416
Anti-SHMT1 Antibody
from sheep, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Serine hydroxymethyltransferase, cytosolic, SHMT, Glycine hydroxymethyltransferase, Serine methylase, SHMT1
About This Item
fonte biológica
sheep
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SHMT1(6470)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Chromatin Immunoprecipitation: A representative lot from an independent laboratory detected SHMT1 when coprecipitated with PCNA in pBABE-Puro-SV50-LT transfected HeLa nuclear extracts. MacFarlane A.J., et al. (2011). J Biol Chem. 286(51):44015-22
Qualidade
Western Blot Analysis: 2.5 µg/mL of this antibody detected SHMT1 in 10 µg of human liver tissue lysate (20 µL of antibody at 5 mg/mL is provided. Please take caution to centrifuge and handle carefully, when pipetting from the tube.).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
Human liver tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1