ABE384
Anti-RBPJ Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Recombining binding protein suppressor of hairless, CBF-1, J kappa-recombination signal-binding protein, RBP-J kappa, RBP-J, RBP-JK, Renal carcinoma antigen NY-REN-30, RBPJ
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
primate (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RBPJ(3516)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis A 1:2,000 dilution from a representative lot detected RBP-J in GM12878 lymphoblasts (Courtesy of Dr Zhao Bo).
ChIP-seq Analysis: A representative lot detected RBP-J in ChIP-seq applications (Wang, H., et. al. (2011). Proc Natl Acad Sci USA. 108(36):14908-13).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RBPJ in T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) cell lines of both human (KOPT-K1 , HPB-ALL, and CUTLL1) and murine (T6E and G4A2) origins) (Wang, H., et. al. (2011). Proc Natl Acad Sci USA. 108(36):14908-13).
Chip-seq Analysis: A representative lot detected RBPJ in GM12878 cells (Courtesy of Dr Zhao Bo).
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected RBPJ in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1