ABE328
Anti-dimethyl Histone H3 (Arg2) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
dimethylation (Arg2)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Dot Blot (Specificity) Analysis: A 1:620 dilution from a representative lot detected dimethyl Histone H3 (Arg2) peptides, but not unmethylated Histone H3 (Arg2) or other peptides corresponding to modified histones.
Absurance is a trademark of EMD Millipore, Inc.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:620 dilution from a representative lot detected dimethyl Histone H3 (Arg2) in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrição-alvo
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1